Imprimer
1,3-Di-boc-2-(trifluoromethylsulphonyl)guanidine 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 1,3-Bis(tert-butoxycarbonyl)-2-(trifluoromethanesulphonyl)guanidine, Goodman's Reagent, 1,3-Bis(tert-butoxycarbonyl)-2-(trifluoromethylsulphonyl)guanidine, 1,3-Di-Boc-2-(trifluoromethylsulphonyl)guanidine, 1,3-Di-Boc-2-(trifluoromethanesulphonyl)guanidine
399750010 399750050
ACRO399750010EA 102 EUR
ACRO399750010 ACRO399750050
1,3-Di-boc-2-(trifluoromethylsulphonyl)guanidine 98%
1,3-Di-boc-2-(trifluoromethylsulphonyl)guanidine
Formule: C₁₂H₂₀F₃N₃O₆S
MW: 391.36 g/mol
Point de fusion: 111…113 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02683528
Numéro CAS: 207857-15-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure