Imprimer
3-Chloro-2,4(3H,5H)-furanedione 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
399650100 399650500
ACRO399650100EA 39.2 EUR
ACRO399650100 ACRO399650500
3-Chloro-2,4(3H,5H)-furanedione 97%
3-Chloro-2,4(3H,5H)-furanedione
Formule: C₄H₃ClO₃
Point de fusion: 208 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134273
Numéro CAS: 4971-55-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %