Imprimer
tert-Butyl (1S)-1-(hydroxymethyl)-2-methylpropylcarbamate 96%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: N-BOC-L-Valinol, Boc-Valinol, (S)-tert-butyl (1-hydroxy-3-methylbutan-2-yl)carbamate
399230010 399230050
ACRO399230010EA 47.1 EUR
ACRO399230010 ACRO399230050
tert-Butyl (1S)-1-(hydroxymethyl)-2-methylpropylcarbamate 96%
tert-Butyl (1S)-1-(hydroxymethyl)-2-methylpropylcarbamate
Formule: C₁₀H₂₁NO₃
Point d'ébullition: 218 °C (760 mmHg)
Densité: 0.995 g/cm³
Point d'éclair: 85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082635
Numéro CAS: 79069-14-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95 %
Specific optical rotation -21° to -25° (20°C, 589 nm) (c=1%, Chloroform)