Imprimer
4-Benzyloxy-1-butanol 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 4-(Benzyloxy)butan-1-ol, 1-Butanol, 4-(phenylmethoxy)-, 4-benzyloxy-butan-1-ol, 4-benzyloxybutanol
399120050 399120250
ACRO399120050EA 52 EUR
ACRO399120050 ACRO399120250
4-Benzyloxy-1-butanol 97%
4-Benzyloxy-1-butanol
Formule: C₁₁H₁₆O₂
Point d'ébullition: 216…256 °C (760 mmHg)
Densité: 1.026 g/cm³
Point d'éclair: 109 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00155211
Numéro CAS: 4541-14-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5120 to 1.5140 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %