Imprimer
Alcool 4-chloro-2-méthoxybenzylique 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: (4-Chloro-2-methoxyphenyl)methanol
398560010 398560050
ACRO398560010EA 32 EUR
ACRO398560010 ACRO398560050
Alcool 4-chloro-2-méthoxybenzylique 97%
Alcool 4-chloro-2-méthoxybenzylique
Formule: C₈H₉ClO₂
Point de fusion: 47 °C
Point d'éclair: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02683547
Numéro CAS: 90296-27-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 51 °C
GC ≥96.0 %