Imprimer
N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,4-phenylenediamine 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
398330010 398330050 398330250
ACRO398330010EA 45.7 EUR
ACRO398330010 ACRO398330050 ACRO398330250
N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,4-phenylenediamine 97%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,4-phenylenediamine
Formule: C₁₁H₁₆N₂O₂
Point de fusion: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043022
Numéro CAS: 71026-66-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 113 to 115 °C
HPLC ≥96.0 %