Imprimer
Piperidin-3-amine dihydrochloride 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: piperidin-3-amine dihydrochloride, 3-Aminopiperidine dihydrochloride, 3-Amino-Piperidine Di-Hydrochloride
398110010 398112500
ACRO398110010EA 311 EUR
ACRO398110010 ACRO398112500
Piperidin-3-amine dihydrochloride 97%
Piperidin-3-amine dihydrochloride
Formule: C₅H₁₄Cl₂N₂
Point de fusion: 230 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012773
Numéro CAS: 138060-07-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to beige Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥96.0 %