Imprimer
Éthanol absolu, extra sec 99.5%, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
397691000 397690010 397690025
397691000.EA 60.9 EUR
397691000. 397690010. 397690025.
Éthanol absolu, extra sec 99.5%, AcroSeal®
Éthanol
Formule: C₂H₅OH
Point d'ébullition: 78 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –114 °C
Densité: 0.79 g/cm³
Point d'éclair: 12 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003568
Numéro CAS: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
ONU: 1170
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance clear colorless liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99.5%
Water ≤0.005%
Residue after evaporation ≤0.001%