Imprimer
Diméthylsulfoxyde 99.8+% HPLC
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Methanesulphinylmethane, Methyl sulphoxide, Dimethyl(oxido)sulphur, DMSO
397600010 397600025
ACRO397600010EA 127 EUR
ACRO397600010 ACRO397600025
Diméthylsulfoxyde 99.8+% HPLC
Diméthylsulfoxyde
Formule: (CH₃)₂SO
MW: 78.14 g/mol
Point d'ébullition: 189 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 18.4 °C
Densité: 1.1 g/cm³
Point d'éclair: 87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002089
Numéro CAS: 67-68-5
Merck Index: 13,03285
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ec1573e80c11ddf9254283ef76abf5fb6539c7e&vid=157e2a24c93041cbbb69833d226195e333b07665&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.1 %
GC ≥99.80 %
UV at 400 nm A: ≤0.009
Residue after evaporation ≤0.001 %