Imprimer
5-Fluorosalicylaldéhyde 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 5-Fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
397570010 397570050
ACRO397570010EA 113 EUR
ACRO397570010 ACRO397570050
5-Fluorosalicylaldéhyde 97%
5-Fluorosalicylaldéhyde
Formule: C₇H₅FO₂
MW: 140.11 g/mol
Point de fusion: 82…85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01090997
Numéro CAS: 347-54-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light brown Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 86 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure