Imprimer
Isocyanate de cyclopentyle 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
397370010 397370050
ACRO397370010EA 49.2 EUR
ACRO397370010 ACRO397370050
Isocyanate de cyclopentyle 97%
Isocyanate de cyclopentyle
Formule: C₆H₉NO
Point d'ébullition: 147 °C (760 mmHg)
Densité: 0,986 g/cm³
Point d'éclair: 36 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02093695
Numéro CAS: 4747-71-1
ONU: 3080
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear to hazy colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4460 to 1.4490 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %