Imprimer
4-Picolyl bromide hydrobromide 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 4-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide
397330050 397330250
ACRO397330050EA 62.3 EUR
ACRO397330050 ACRO397330250
4-Picolyl bromide hydrobromide 97%
4-Picolyl bromide hydrobromide
Formule: C₆H₇Br₂N
MW: 252.94 g/mol
Point de fusion: 189…192 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01863545
Numéro CAS: 73870-24-3
ONU: 3261
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 189 to 192 °C
Titration Argentometric ≥96.0 %