Imprimer
Castor oil ethoxylated pH 6.0-8.1
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Polyoxyl 35 castor oil, Castor oil polyoxyl 35, PEG 35 castor oil
397282500 397280010
ACRO397282500EA 88.5 EUR
ACRO397282500 ACRO397280010
Castor oil ethoxylated pH 6.0-8.1
Castor oil ethoxylated
Point d'ébullition: >100 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 4 °C
Densité: 1.05 g/cm³
Point d'éclair: 257 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00130879
Numéro CAS: 61791-12-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤3.0 %
pH 6.0 to 8.0 (10 % in water)
Hydroxyl value 65 to 78 mg KOH/g
Iodine value 25 to 35 g I2/100 g
Saponification value 65 to 70 mg KOH/g