Éther méthylique cyclopentyle, extra sec 99.5% stabilisé, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
397250010
397251000
397250010.EA
220
EUR
397250010.
397251000.
Éther méthylique cyclopentyle, extra sec 99.5% stabilisé, AcroSeal®
Éther méthylique cyclopentyle
Formule:
C₆H₁₂O Point d'ébullition: 106 °C (760 mmHg) Point de fusion: –140 °C Densité: 0,86 g/cm³ Point d'éclair: –1 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD08276401 Numéro CAS: 5614-37-9 ONU: 3271 ADR: 3,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.005 % |
GC | ≥99.4 % |
Stabilizer | Approx. 50 ppm BHT |
Peroxide value | ≤50 ppm |