Imprimer
Méthylcyclohexane, extra sec 98+%, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
397240010 397241000
397240010.EA 265 EUR
397240010. 397241000.
Méthylcyclohexane, extra sec 98+%, AcroSeal®
Méthylcyclohexane
Formule: C₆H₁₁CH₃
Point d'ébullition: 101 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –126.3 °C
Densité: 0.77 g/cm³
Point d'éclair: –3 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001497
Numéro CAS: 108-87-2
ONU: 2296
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f7f0d5a1c32138da16df4781897a9c0184e42b7&vid=39a9392c8629d0e2fc79134840e6d8a8dc8a76e7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥98.0 %
Residue after evaporation ≤0.001 %