Imprimer
2,3-Pyrazinedicarboxylic anhydride 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
397130050 397130250
ACRO397130050EA 102 EUR
ACRO397130050 ACRO397130250
2,3-Pyrazinedicarboxylic anhydride 97%
2,3-Pyrazinedicarboxylic anhydride
Formule: C₆H₂N₂O₃
Point de fusion: 210 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00179418
Numéro CAS: 4744-50-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Acid ≥96 %