Imprimer
4-Methoxy-o-phenylenediamine dihydrochloride 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 4-Methoxybenzene-1,2-diamine dihydrochloride, 3,4-Diaminoanisole dihydrochloride
396990010 396990050 396990250
ACRO396990010EA 29.9 EUR
ACRO396990010 ACRO396990050 ACRO396990250
4-Methoxy-o-phenylenediamine dihydrochloride 98%
4-Methoxy-o-phenylenediamine dihydrochloride
Formule: C₇H₁₀N₂O·2HCl
Point de fusion: 206…209 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052003
Numéro CAS: 59548-39-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Violet Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 to ≤102.5 %