Imprimer
1,2-Dichlorobenzène, dry_extra 98+%, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: o-Dichlorobenzene
396960010 396961000
396960010.EA 184 EUR
396960010. 396961000.
1,2-Dichlorobenzène, dry_extra 98+%, AcroSeal®
1,2-Dichlorobenzène
Formule: C₆H₄Cl₂
MW: 147 g/mol
Point d'ébullition: 179…180 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –15 °C
Densité: 1.3 g/cm³
Point d'éclair: 67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000535
Numéro CAS: 95-50-1
ONU: 1591
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,03081
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥98.0 %
Residue after evaporation ≤0.001 %
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable