Imprimer
Méthylamine 33% (p/p) dans l'éthanol absolu, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Aminomethane
396738000 396731000
ACRO396738000EA 134 EUR
ACRO396738000 396731000.
Méthylamine 33% (p/p) dans l'éthanol absolu, AcroSeal®
Méthylamine
Formule: CH₅N
MW: 31.06 g/mol
Point d'ébullition: 48
Point de fusion: -92.5
Densité: 0.756 g/cm³
Point d'éclair: –23 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008104
Numéro CAS: 74-89-5
ONU: 2924
ADR: 3 II
Merck Index: 12,06095
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Solution
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1.0 %
Titration with HClO4 31.0 to 35.0 %