Imprimer
1-Décanesulfonate de sodium, anhydre 99+% pour la chromatographie de paires d'ions
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
396710250 396711000
ACRO396710250EA 176 EUR
ACRO396710250 ACRO396711000
1-Décanesulfonate de sodium, anhydre 99+% pour la chromatographie de paires d'ions
1-Décanesulfonate de sodium
Formule: C₁₀H₂₁NaO₃S
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007526
Numéro CAS: 13419-61-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 % (150°C)
UV at 260 nm A: ≤0.02
Titration after Ion exchange ≥99.0 % (on dry substance)
Membrane filtration test (on 0.2 M soln.) Passes test
Suitability (HPLC gradient) Passes test