(±)-Méthyl-2 tétrahydrofurane, dry_extra 99+% Stabilised, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
396620010
396620025
396621000
396620010.EA
230
EUR
396620010.
396620025.
396621000.
(±)-Méthyl-2 tétrahydrofurane, dry_extra 99+% Stabilised, AcroSeal®
(±)-Méthyl-2 tétrahydrofurane
Formule:
C₅H₁₀O MW: 86.13 g/mol Point d'ébullition: 78…80 °C (760 mmHg) Point de fusion: –136 °C Densité: 0.86 g/cm³ Point d'éclair: –11 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005367 Numéro CAS: 96-47-9 ONU: 2536 ADR: 3 II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.002 % |
GC | ≥99.0 % |
Stabilizer | 150 to 400 ppm (BHT) |
Peroxides | ≤50 ppm |