Imprimer
MES sel de sodium 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
397350250 397351000 397355000
ACRO397350250EA 58.4 EUR
ACRO397350250 ACRO397351000 ACRO397355000
MES sel de sodium 99%
MES sel de sodium
Formule: C₆H₁₂NNaO₄S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00065473
Numéro CAS: 71119-23-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (10 % in water) Clear colorless
UV at 280 nm A: ≤0.03
Titration after Ion exchange ≥98.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm