Imprimer
3-Picolyl bromide hydrobromide 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 3-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide
397140010 397140050
ACRO397140010EA 49.5 EUR
ACRO397140010 ACRO397140050
3-Picolyl bromide hydrobromide 97%
3-Picolyl bromide hydrobromide
Formule: C₆H₇Br₂N
MW: 252.94 g/mol
Point de fusion: 150…155 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01321314
Numéro CAS: 4916-55-6
ONU: 2923
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 148 to 154 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %