Imprimer
N,N-Diméthylacétamide, extra sec 99.5%, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Acetic acid dimethylamide, Dimethyl Acetamide, DMAC
396350010 396350025 396351000
396350010.EA 230 EUR
396350010. 396350025. 396351000.
N,N-Diméthylacétamide, extra sec 99.5%, AcroSeal®
N,N-Diméthylacétamide
Formule: CH₃CON(CH₃)₂
MW: 87.12 g/mol
Point d'ébullition: 164…166 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –20 °C
Densité: 0.937 g/cm³
Point d'éclair: 70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008686
Numéro CAS: 127-19-5
Merck Index: 13,03254
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ace04c31b8db2d1fc0c18051cd2eefc52a61ea65&vid=4e98bd4c34a9326a56ee3e11797b2e6e1b323c8f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.4 %
Residue after evaporation ≤0.005 %