Imprimer
Nickel activé 50% en suspension dans l'eau catalyseur (type Raney®)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
395921000 395925000
395921000.EA 72.4 EUR
395921000. 395925000.
Nickel activé 50% en suspension dans l'eau catalyseur (type Raney®)
Nickel
Formule: Ni
Point d'ébullition: 3007 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1453 °C
Densité: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011137
Numéro CAS: 7440-02-0
ONU: 1378
ADR: 4.2,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark grey to black Slurry in water
pH 8.5 to 12.0 (of supernatant)
Aluminium (Al) ≤8 %
Nickel (Ni) ≥92 %