Imprimer
DL-Alanine methyl ester hydrochloride 98+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: H-DL-Ala-OMe.HCl, H-DL-Ala-OMe·HCl
393310010 393310050 393310250 393311000
ACRO393310010EA 22.5 EUR
ACRO393310010 ACRO393310050 ACRO393310250 ACRO393311000
DL-Alanine methyl ester hydrochloride 98+%
DL-Alanine methyl ester hydrochloride
Formule: C₄H₉NO₂
MW: 139.58 g/mol
Point de fusion: 157…158 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00035523
Numéro CAS: 13515-97-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.0 %