Imprimer
Sable 40-100 mesh pour analyses
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
393302500 393300010 393300050
ACRO393302500EA 38.4 EUR
ACRO393302500 ACRO393300010 ACRO393300050
Sable 40-100 mesh pour analyses
Sable
Formule: SiO₂
Point d'ébullition: 2230 °C
Point de fusion: 1610 °C
Densité: 2,622 to 2.645 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 14808-60-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light beige to grey Crystals
Particle size (D50) 205 µm (Typical)
Aluminium (Al) ≤250 ppm (Typical)
Calcium (Ca) ≤80 ppm (Typical)
Chromium (Cr) ≤0.5 ppm (Typical)
Iron (Fe) ≤65 ppm (Typical)
Potassium (K) ≤50 ppm (Typical)
Titanium (Ti) ≤150 ppm (Typical)
Silicon dioxide (SiO2) ≥99.80 % (Typical)