Acide 1,3-diméthylbarbiturique 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
393280250
393281000
393285000
ACRO393280250EA
38.1
EUR
ACRO393280250
ACRO393281000
ACRO393285000
Acide 1,3-diméthylbarbiturique 98%
Acide 1,3-diméthylbarbiturique
Formule:
C₆H₈N₂O₃ MW: 156.14 g/mol Point de fusion: 122…125 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006675 Numéro CAS: 769-42-6 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to yellow to light brown Powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 121 to 125 °C |
GC | ≥97.5 % |