Imprimer
Molybdate(VI) de dipotassium 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Potassium molybdate, Molybdic acid potassium salt, Dipotassium tetraoxomolybdate, Molybdic acid, potassium salt, Potassium molybdenum oxide, di-Potassium molybdate
393231000 393235000
ACRO393231000EA 70.9 EUR
ACRO393231000 ACRO393235000
Molybdate(VI) de dipotassium 95%
Molybdate(VI) de dipotassium
Formule: K₂MoO₄
MW: 238.13 g/mol
Point de fusion: 919 °C
Densité: 2.91
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011370
Numéro CAS: 13446-49-6
Merck Index: 13,07732
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder and/or chunks
Assay ≥94 %
Chloride (Cl) ≤0.05 %
Phosphate (PO4) ≤0.03 %
Sulfate (SO4) ≤0.05 %
Iron (Fe) ≤0.01 %