Imprimer
Ammonium hydrogénocarbonate 99% pour analyses
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Ammonium bicarbonate
393210010 393210050 393212500
ACRO393210010EA 76.5 EUR
ACRO393210010 ACRO393210050 ACRO393212500
Ammonium hydrogénocarbonate 99% pour analyses
Ammonium hydrogénocarbonate
Formule: NH₄HCO₃
MW: 79.06 g/mol
Point de fusion: 105 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012138
Numéro CAS: 1066-33-7
Merck Index: 13,00497
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Sulfated ash ≤0.05 %
Titration with NaOH ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Calcium (Ca) ≤10 ppm
Copper (Cu) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Potassium (K) ≤10 ppm
Sodium (Na) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)