Imprimer
Tétrabutylammonium hydrogénosulfate 99%, extra_pure
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Tetrabutylammonium bisulphate, Tetrabutylammonium hydrogensulphate
394200050 394200250 394201000 394205000
ACRO394200050EA 21.6 EUR
ACRO394200050 ACRO394200250 ACRO394201000 ACRO394205000
Tétrabutylammonium hydrogénosulfate 99%, extra_pure
Tétrabutylammonium hydrogénosulfate
Formule: (C₄H₉)₄NHSO₄
MW: 339.54 g/mol
Point de fusion: 168…172 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011637
Numéro CAS: 32503-27-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 169 to 173 °C
Solubility (10 % in water) Almost clear colorless
Titration with NaOH ≥98.5 %