Imprimer
3-Méthoxypyridine 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
393080050 393080250
ACRO393080050EA 142 EUR
ACRO393080050 ACRO393080250
3-Méthoxypyridine 97%
3-Méthoxypyridine
Formule: C₆H₇NO
Point d'ébullition: 65 °C (15 mmHg)
Densité: 1.083 g/cm³
Point d'éclair: 70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00673022
Numéro CAS: 7295-76-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5190 to 1.5220 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %