Acide (4-(bromométhyl)phényl)métaborique 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
(4-(Bromomethyl)phenyl)metaboric acid, (4-(Bromomethyl)phenyl)boronic acid, Dihydroxy(4-(bromomethyl)phenyl)borane, 4-Bromomethylphenylboronic acid, 4-(Bromomethyl)benzeneboronic acid
391570010
391570050
ACRO391570010EA
87.7
EUR
ACRO391570010
ACRO391570050
Acide (4-(bromométhyl)phényl)métaborique 97%
Acide (4-(bromométhyl)phényl)métaborique
Formule:
C₇H₈BBrO₂ Point de fusion: 165…172 °C (dec.) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD01318113 Numéro CAS: 68162-47-0 ADR: 8,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to light beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |