Acétate de cesium 99% pour analyses
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
390830250
390831000
390835000
ACRO390830250EA
64.8
EUR
ACRO390830250
ACRO390831000
ACRO390835000
Acétate de cesium 99% pour analyses
Acétate de cesium
Formule:
H₃CCOOCs Point de fusion: 194 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00013056 Numéro CAS: 3396-11-0 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Crystalline powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % |
Chloride (Cl) | ≤50 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤5 ppm |
Aluminium (Al) | ≤0.5 ppm |
Barium (Ba) | ≤10 ppm |
Calcium (Ca) | ≤5 ppm |
Chromium (Cr) | ≤0.5 ppm |
Iron (Fe) | ≤0.5 ppm |
Lithium (Li) | ≤1 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤1 ppm |
Manganese (Mn) | ≤0.5 ppm |
Potassium (K) | ≤5 ppm |
Sodium (Na) | ≤10 ppm |