Imprimer
Eau pour HPLC
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
389390010 389390025
ACRO389390010EA 34.3 EUR
ACRO389390010 ACRO389390025
Eau pour HPLC
Eau
Formule: H₂O
Point d'ébullition: 100 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 0 °C
Densité: 1 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011332
Numéro CAS: 7732-18-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
UV at 254 nm A: ≤0.004
Residue after evaporation ≤0.0003 %
Conductivity ≤1 µS/cm