Imprimer
Cyclamate de sodium 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
389280010 389280500 389282500
ACRO389280010EA 136 EUR
ACRO389280010 ACRO389280500 ACRO389282500
Cyclamate de sodium 99%
Cyclamate de sodium
Formule: C₆H₁₂NNaO₃S
Point de fusion: 265 °C
Point d'éclair: >200 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003827
Numéro CAS: 139-05-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
pH 5.5 to 7.5 (10 % solution)
Titration with HClO4 ≥98.5 % (On dry substance)
Sulfate (SO4) ≤0.1 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm