Imprimer
Ammonium trifluoromethanesulphonate 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Methanesulphonic acid,1,1,1-trifluoro-, ammonium salt (1:1), Ammonium triflate
388730050 388730250 388730500
ACRO388730050EA 70.1 EUR
ACRO388730050 ACRO388730250 ACRO388730500
Ammonium trifluoromethanesulphonate 99%
Ammonium trifluoromethanesulphonate
Formule: CH₄F₃NO₃S
MW: 167.102 g/mol
Point de fusion: 225 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075332
Numéro CAS: 38542-94-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis ≥98.5 %