Imprimer
Potassium thiosulphate hydrate 96+%, très pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
388695000 388691000
ACRO388695000EA 298 EUR
ACRO388695000 ACRO388691000
Potassium thiosulphate hydrate 96+%, très pur
Potassium thiosulphate hydrate
Formule: K₂O₃S₂·xH₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150405
Numéro CAS: 1264198-56-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder or crystals and/or chunks
Titration Iodimetric 96.0 to 104.0 % (On dry substance)
Loss on drying ≤6 % (1 g, 150°C)
Insoluble matter ≤0.05 % (in water)