Imprimer
Etain (IV) iodure 99+% -10 mesh
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Tin tetraiodide
388560100 388560500
ACRO388560100EA 103 EUR
ACRO388560100 ACRO388560500
Etain (IV) iodure 99+% -10 mesh
Etain (IV) iodure
Formule: I₄Sn
MW: 626.33 g/mol
Point de fusion: 144 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036272
Numéro CAS: 7790-47-8
ONU: 3260
ADR: 8 II
Merck Index: 13,08855
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Brown Powder
Titration Argentometric ≥99.0 %