Imprimer
Chaux sodée, granular, pure Indicator, indicator_with
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
388350010 388350500 388352500
ACRO388350010EA 93.6 EUR
ACRO388350010 ACRO388350500 ACRO388352500
Chaux sodée, granular, pure Indicator, indicator_with
Chaux sodée
With indicator white to violet
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134094
Numéro CAS: 8006-28-8
Merck Index: 13,08640
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige to light grey Granules
Loss on drying ≤20 % (10 g, 200°C, 2 h)
CO2 absorption capacity ≥19.0 %