Imprimer
Ether de pétrole, 180…280 °C ∼, pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Gasoline, Petroleum ether, Petrol, Benzine
387490010 387490025 387490050 387490250
ACRO387490010EA 53.1 EUR
ACRO387490010 ACRO387490025 ACRO387490050 ACRO387490250
Ether de pétrole, 180…280 °C ∼, pur
Ether de pétrole
Point d'ébullition: 200…250 °C (760 mmHg)
Densité: 0.79 g/cm³
Point d'éclair: 82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00135561
Numéro CAS: 8008-20-6
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4300 to 1.4500 (20°C, 589 nm)
Boiling point 200 to 250°C
Density (15°C) ≥0.79 kg/dm³
Aromatics ≤0.2 %