Imprimer
Nickel (II) chlorure 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Nickel dichloride
387320500 387322500
ACRO387320500EA 67.8 EUR
ACRO387320500 ACRO387322500
Nickel (II) chlorure 98%
Nickel (II) chlorure
Formule: Cl₂Ni
MW: 129.6 g/mol
Point de fusion: 1001 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011142
Numéro CAS: 7718-54-9
ONU: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,06588
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to brown Powder
Titration Argentometric ≥97.5 %