Imprimer
Nonanoate de méthyle 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Methyl nonanoate, Nonanoic acid methyl ester, Pelargonic acid methyl ester
385560050 385560250 385561000
ACRO385560050EA 50.7 EUR
ACRO385560050 ACRO385560250 ACRO385561000
Nonanoate de méthyle 95%
Nonanoate de méthyle
Formule: C₁₀H₂₀O₂
MW: 172.27 g/mol
Point d'ébullition: 213 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –30 °C
Densité: 0.874 g/cm³
Point d'éclair: 81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009569
Numéro CAS: 1731-84-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4210 to 1.4230 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %