Décanoate de méthyle 98+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
|
385550250
385551000
385555000
ACRO385550250EA
34.2
EUR
ACRO385550250
ACRO385551000
ACRO385555000
Décanoate de méthyle 98+%
Décanoate de méthyle
Formule:
C₁₁H₂₂O₂ Point d'ébullition: 226 °C (760 mmHg) Point de fusion: –18 °C Densité: 0,871 g/cm³ Point d'éclair: 90 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009580 Numéro CAS: 110-42-9 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4240 to 1.4270 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.0 % |