Imprimer
Myristate d'éthyle 98+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
385540250 385541000 385545000
ACRO385540250EA 22.7 EUR
ACRO385540250 ACRO385541000 ACRO385545000
Myristate d'éthyle 98+%
Myristate d'éthyle
Formule: C₁₆H₃₂O₂
Point d'ébullition: 295 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 11…12 °C
Densité: 0.861 g/cm³
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008984
Numéro CAS: 124-06-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.0 %