Imprimer
Sulfate de sodium et d'octadécyle 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Sodium Stearyl sulphate, n-Octadecyl sulphate, sodium salt, Sodium n-octadecylsulphate, Octadecyl sulphuric acid salt
384890010 384890050 384890250
ACRO384890010EA 62 EUR
ACRO384890010 ACRO384890050 ACRO384890250
Sulfate de sodium et d'octadécyle 98%
Sulfate de sodium et d'octadécyle
Formule: C₁₈H₃₇NaO₄S
Point de fusion: 211…213 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007469
Numéro CAS: 1120-04-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤7 %
GC ≥97.5 %