Imprimer
Trifluoromethanesulfonate de samarium (III) 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
383170010 383170100
ACRO383170010EA 27.1 EUR
ACRO383170010 ACRO383170100
Trifluoromethanesulfonate de samarium (III) 98%
Trifluoromethanesulfonate de samarium (III)
Formule: C₃F₉O₉S₃Sm
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00192431
Numéro CAS: 52093-28-4
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis 24.65 to 25.66 % (Sm)