Imprimer
Lithium (trimethylsilyl)acetylide 0.5 M dans le THF, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: lithium ethynyl(trimethyl)silane, LITHIUM(1+) ION (TRIMETHYLSILYL)ETHYNE, lithio(trimethylsilyl)acetylene
380651000 380658000
380651000.EA 175 EUR
380651000. 380658000.
Lithium (trimethylsilyl)acetylide 0.5 M dans le THF, AcroSeal®
Lithium (trimethylsilyl)acetylide
Formule: C₅H₉LiSi
Densité: 0.88 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075059
Numéro CAS: 54655-07-1
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to orange Solution
Titration with HClO4 0.40 to 0.60 M