Imprimer
trans-Dichlorobis(triethylphosphine)palladium(II)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Dichloro bis(triethylphosphine) palladium(II), Dichloropalladium--triethylphosphane (1/2), Bis(triethylphosphine)palladium(II) chloride, Dichlorobis(triethylphosphine)palladium(II)
377970010 377972500
ACRO377970010EA 138 EUR
ACRO377970010 ACRO377972500
trans-Dichlorobis(triethylphosphine)palladium(II)
trans-Dichlorobis(triethylphosphine)palladium(II)
Formule: C₁₂H₃₂Cl₂P₂Pd
MW: 415.66 g/mol
Point de fusion: 139…142 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191831
Numéro CAS: 28425-04-9
ONU: 3464
ADR: 6.1 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Palladium (Pd) ≥24.9 %