Imprimer
Bis(tri-o-tolylphosphine)palladium(II) dichloride 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: trans-Dichlorobis(tri-o-tolylphosphine)palladium(II), Bis[tri(o-tolyl)phosphine]palladium(II) chloride, Dichlorobis(tri-o-tolylphosphine)palladium(II), Dichlorobis(tri-o-tolylphsophine)palladium
377960010 377960050
ACRO377960010EA 53.9 EUR
ACRO377960010 ACRO377960050
Bis(tri-o-tolylphosphine)palladium(II) dichloride 95%
Bis(tri-o-tolylphosphine)palladium(II) dichloride
Formule: C₄₂H₄₂Cl₂P₂Pd
MW: 786.07 g/mol
Point de fusion: 280 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00274659
Numéro CAS: 40691-33-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis ≥94 % (ex C)